Learn More
N-Metilanilina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10408670
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-61-8
C7H9N
107.16
MFCD00008283
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
7515
CHEBI:15733
N-metilanilina
CNC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-61-8
C7H9N
107.16
MFCD00008283
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
7515
CHEBI:15733
N-metilanilina
CNC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylaniline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -57.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9870g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NHCH3
Índice de refracción 1.5694 to 1.5714
Cantidad 500 g
Beilstein 12, 135
Fieser 14,207
Índice Merck 15, 6093
Gravedad específica 0.987
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/l. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in acetone,diethyl ether,ethanol and,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido