Learn More
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737015
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
24589-78-4
C6H12F3NOSi
199.25
MFCD00000411
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
32510
CHEBI:85064
2,2,2-trifluoro-N-metil-N-trimetilsililacetamida
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
24589-78-4
C6H12F3NOSi
199.25
MFCD00000411
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
32510
CHEBI:85064
2,2,2-trifluoro-N-metil-N-trimetilsililacetamida
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación, reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 130°C to 132°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Índice de refracción 1.3782 to 1.3802
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.