Learn More
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a silylating reagent that forms volatile derivatives for GC-MS analysis. It acts as a pharmaceutical intermediate and metabolite of Famprofazone in humans. It is also used in the detection of steroid hormones 17-alfa-ethynylestradiol and estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La n-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida se utiliza como reactivo sililante que forma derivados volátiles para el análisis de GC-MS. Actúa como intermediario farmacéutico y metabolito de la famprofazona en humanos. También se utiliza en la detección de hormonas esteroides 17-alfa-etinilestradiol y estrona.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
La n-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida se utiliza como reactivo sililante que forma derivados volátiles para el análisis de GC-MS. Actúa como intermediario farmacéutico y metabolito de la famprofazona en humanos. También se utiliza en la detección de hormonas esteroides 17-alfa-etinilestradiol y estrona.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
Densidad | 1.076 |
Punto de ebullición | 130°C to 132°C |
Temperatura de inflamación | 25°C (77°F) |
Índice de refracción | 1.38 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1941550 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-acetamide