Learn More
N-Methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC53446DA
Detalles adicionales : CAS : 879896-62-5 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012414
  • 142.80€ / 1 g
Fecha estimada de envío
09-11-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
879896-62-5
212.311
LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
18525863
CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
C10H16N2OS
MFCD09025876
n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
N-methyl-1-(5-morpholin-4-ylthiophen-2-yl)methanamine
Especificaciones
N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine
1g
96.5
97%
MFCD09025876
LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
N-methyl-1-(5-morpholin-4-ylthiophen-2-yl)methanamine
18525863
97%
Amber Glass Bottle
879896-62-5
100.0
C10H16N2OS
n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
212.311
212.32
Videos
SDS Documentos