Learn More
N-Metil-N-[(5-metil-2-fenil-3-furil)metil]amina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-methyl-N-[(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methyl]amine |
% mín. CAS | 89.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.27 |
Porcentaje de pureza | 90% |