Learn More
N-Metil-N-(4-piridin-4-ilbencil)amina, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.27 |
Porcentaje de pureza | 90% |