Learn More
N-Methyl-N-((4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl)amine, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC29246DE
Detalles adicionales : CAS : 850375-02-9 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10442824
  • 422.60€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
850375-02-9
218.318
GFAGRBRYZWAUSV-UHFFFAOYSA-N
4961253
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
C12H14N2S
MFCD07368511
n-methyl-n-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, 5-thiazolemethanamine,n,4-dimethyl-2-phenyl, n-methyl-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl methyl amine, mmj
N-methyl-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine
Especificaciones
N-methyl-N-[(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methyl]amine
850375-02-9
100.0
C12H14N2S
n-methyl-n-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, 5-thiazolemethanamine,n,4-dimethyl-2-phenyl, n-methyl-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl methyl amine, mmj
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
218.318
218.32
5g
96.5
97%
MFCD07368511
GFAGRBRYZWAUSV-UHFFFAOYSA-N
N-methyl-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine
4961253
97%
Videos
SDS Documentos