Learn More
N-Metil-N-[3-(trifluorometil)bencil]amina, +97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.18 |
Porcentaje de pureza | 97% |