missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Methyl-L-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, 95%

38.20€ - 502.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 42807-66-9
Fórmula molecular C21H29NO5S
Molecular Weight (g/mol) 407.525
Número MDL MFCD00083659
InChI Key HQAGSSPEDLUVSS-ZOWNYOTGSA-N
Sinónimo h-n-me-leu-obzl.tosoh, n-me-leu-obzl p-tosylate, h-n-me-leu-obzlosoh, n-me-leu-obzl tosoh, h-n-me-leu-obzl.tos.oh, n-methyl-l-leucine benzyl ester 4-toluenesulfonate salt, benzyl 2s-4-methyl-2-methylamino pentanoate; para-toluene sulfonate
PubChem CID 56777371
IUPAC Name benzyl (2S)-4-methyl-2-(methylamino)pentanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CC(C)CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15418266 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63349.MD
250mg 38.20€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
15498256 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63349.03
1g 121.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
15408266 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63349.06
5g 502.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

42807-66-9
407.525
HQAGSSPEDLUVSS-ZOWNYOTGSA-N
56777371
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CC(C)CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC
C21H29NO5S
MFCD00083659
h-n-me-leu-obzl.tosoh, n-me-leu-obzl p-tosylate, h-n-me-leu-obzlosoh, n-me-leu-obzl tosoh, h-n-me-leu-obzl.tos.oh, n-methyl-l-leucine benzyl ester 4-toluenesulfonate salt, benzyl 2s-4-methyl-2-methylamino pentanoate; para-toluene sulfonate
benzyl (2S)-4-methyl-2-(methylamino)pentanoate;4-methylbenzenesulfonic acid

Especificaciones

N-Methyl-L-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
C21H29NO5S
h-n-me-leu-obzl.tosoh, n-me-leu-obzl p-tosylate, h-n-me-leu-obzlosoh, n-me-leu-obzl tosoh, h-n-me-leu-obzl.tos.oh, n-methyl-l-leucine benzyl ester 4-toluenesulfonate salt, benzyl 2s-4-methyl-2-methylamino pentanoate; para-toluene sulfonate
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CC(C)CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC
407.525
407.52
95%
42807-66-9
MFCD00083659
HQAGSSPEDLUVSS-ZOWNYOTGSA-N
benzyl (2S)-4-methyl-2-(methylamino)pentanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
56777371
Solid
250mg