Learn More
Alfa Aesar™ N-Methyl-L-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63349.03
Detalles adicionales : CAS : 42807-66-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498256
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
42807-66-9
407.525
HQAGSSPEDLUVSS-ZOWNYOTGSA-N
56777371
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CC(C)CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC
C21H29NO5S
MFCD00083659
h-n-me-leu-obzl.tosoh, n-me-leu-obzl p-tosylate, h-n-me-leu-obzlosoh, n-me-leu-obzl tosoh, h-n-me-leu-obzl.tos.oh, n-methyl-l-leucine benzyl ester 4-toluenesulfonate salt, benzyl 2s-4-methyl-2-methylamino pentanoate; para-toluene sulfonate
benzyl (2S)-4-methyl-2-(methylamino)pentanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
Especificaciones
N-Methyl-L-leucine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
C21H29NO5S
h-n-me-leu-obzl.tosoh, n-me-leu-obzl p-tosylate, h-n-me-leu-obzlosoh, n-me-leu-obzl tosoh, h-n-me-leu-obzl.tos.oh, n-methyl-l-leucine benzyl ester 4-toluenesulfonate salt, benzyl 2s-4-methyl-2-methylamino pentanoate; para-toluene sulfonate
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CC(C)CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC
407.525
407.52
95%
42807-66-9
MFCD00083659
HQAGSSPEDLUVSS-ZOWNYOTGSA-N
benzyl (2S)-4-methyl-2-(methylamino)pentanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
56777371
Solid
1g
Videos
SDS Documentos