Learn More
N-Metil-[6-(tetrahidropiran-4-iloxi)pirid-3-il]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586872
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
910036-99-6
C12H18N2O2
222.288
MFCD09879908
CWRQCHDTRDIGCU-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methylamine, 5-methylamino methyl-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine, methyl 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine
24229584
N-metil-1-[6-(oxan-4-iloxi)piridin-3-il]metanamina
CNCC1=CN=C(C=C1)OC2CCOCC2
910036-99-6
C12H18N2O2
222.288
MFCD09879908
CWRQCHDTRDIGCU-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methylamine, 5-methylamino methyl-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine, methyl 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine
24229584
N-metil-1-[6-(oxan-4-iloxi)piridin-3-il]metanamina
CNCC1=CN=C(C=C1)OC2CCOCC2
Nombre del producto químico o material N-Methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.29
Porcentaje de pureza 97%