missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-metil-[5-(morfolinometilo)tien-2-ilmetil]amina, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3881626
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
893742-71-7
C11H18N2OS
226.34
MFCD06803277
LJPRPFHZPNCEIQ-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-5-morpholinomethyl thien-2-ylmethyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl thiophen-2-yl methanamine
20098901
CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
893742-71-7
C11H18N2OS
226.34
MFCD06803277
LJPRPFHZPNCEIQ-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-5-morpholinomethyl thien-2-ylmethyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl thiophen-2-yl methanamine
20098901
CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Nombre del producto químico o material N-methyl-[5-(morpholinomethyl)thien-2-ylmethyl]amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC metil({5-[(morfolin-4-il)metil]tiofen-2-il}metil)amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.34
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'