missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Metil-(5-bromopirid-3-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamine |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 1-(5-bromopiridin-3-il)-N-metilmetanamina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.07 |
Porcentaje de pureza | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'