Learn More
N-Metil-4-pirimidin-2-ilbenzilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541131
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
886851-48-5
C12H13N3
199.257
MFCD09702382
DIWVUAYHEYROLA-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine, n-methyl-1-4-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, methyl 4-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-4-pyrimidin-2-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyrimidinyl, methyl 4-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-4-2-pyrimidinyl-9ci
24229561
N-metil-1-(4-pirimidin-2-ilfenil)metanamina
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=N2
886851-48-5
C12H13N3
199.257
MFCD09702382
DIWVUAYHEYROLA-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine, n-methyl-1-4-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, methyl 4-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-4-pyrimidin-2-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyrimidinyl, methyl 4-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-4-2-pyrimidinyl-9ci
24229561
N-metil-1-(4-pirimidin-2-ilfenil)metanamina
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=N2
Nombre del producto químico o material N-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.26
Porcentaje de pureza 90%