Learn More
N-Metil-4-(fenoximetil)bencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586876
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
941716-90-1
C15H17NO
227.31
MFCD09879942
PSMWUOSOWNRPOJ-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-phenoxymethyl benzylamine, methyl 4-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-phenoxymethyl phenyl methanamine
24229704
CNCC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
941716-90-1
C15H17NO
227.31
MFCD09879942
PSMWUOSOWNRPOJ-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-phenoxymethyl benzylamine, methyl 4-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-phenoxymethyl phenyl methanamine
24229704
CNCC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre del producto químico o material N-methyl-4-(phenoxymethyl)benzylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC N-metil-1-[4-(fenoximetil)fenil]metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.31
Porcentaje de pureza 95%