Learn More
N-Metil-(4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3629739
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
1031843-28-3
C12H14N2O
202.257
MFCD11109322
XCBYKJIAOCVNGY-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl amine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methyl amine, 5-methylamino methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methanamine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methylamine
33589464
N-metil-1-(4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-il)metanamina
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
1031843-28-3
C12H14N2O
202.257
MFCD11109322
XCBYKJIAOCVNGY-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl amine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methyl amine, 5-methylamino methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methanamine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methylamine
33589464
N-metil-1-(4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-il)metanamina
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Nombre del producto químico o material N-Methyl-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-5-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 97%