Learn More
N-Metil-4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzilamina, 90 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC23846DA
Detalles adicionales : CAS : 179873-47-3 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10031194
  • 267.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
11-03-2021
179873-47-3
201.273
BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N
24229474
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C
C12H15N3
MFCD09702353
n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine
N-metil-1-[4-(1-metilpirazol-3-il)fenil]metanamina
Especificaciones
N-methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine
1g
89.5
90%
MFCD09702353
BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N
N-metil-1-[4-(1-metilpirazol-3-il)fenil]metanamina
24229474
90%
Frasco de vidrio ámbar
179873-47-3
100.0
C12H15N3
n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C
201.273
201.27
Videos
SDS Documentos