Learn More
N-metil-3-fenoxibencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175636
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
129535-78-0
C14H15NO
213.28
MFCD02089413
GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
10512764
N-metil-1-(3-fenoxifenil)metanamina
CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
129535-78-0
C14H15NO
213.28
MFCD02089413
GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
10512764
N-metil-1-(3-fenoxifenil)metanamina
CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material N-Methyl-3-phenoxybenzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 97%