Learn More
N-Metil-3-nitrobencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-metil-3-nitrobenzilamina se emplea como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, en el sector agroquímico, el farmacéutico y el de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
La N-metil-3-nitrobenzilamina se emplea como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, en el sector agroquímico, el farmacéutico y el de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Methyl-3-nitrobenzylamine |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2735 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | petróleo, aceite |