Learn More
Alfa Aesar™ N-Methyl-3-nitroaniline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55196.06
Detalles adicionales : CAS : 619-26-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491358
  • 463.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
619-26-1
152.153
IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
219622
CNC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
C7H8N2O2
MFCD00963641
3-nitro-n-methylaniline, n-methyl-m-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-3-nitro, n-methyl-3-nitro-aniline, acmc-1b45l, n-methyl-n-3-nitrophenyl amine #
N-methyl-3-nitroaniline
Especificaciones
N-Methyl-3-nitroaniline
64°C to 68°C
619-26-1
MFCD00963641
IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
N-methyl-3-nitroaniline
219622
Powder
White to Brown
5g
C7H8N2O2
3-nitro-n-methylaniline, n-methyl-m-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-3-nitro, n-methyl-3-nitro-aniline, acmc-1b45l, n-methyl-n-3-nitrophenyl amine #
CNC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
152.153
152.15
97%
Videos
SDS Documentos