Learn More
N-Metil-2-(fenoximetil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3486379
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
892502-17-9
C15H17NO
227.307
MFCD09025894
WFUPXVCKIKJBIM-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-2-phenoxymethyl benzylamine, methyl 2-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-phenoxymethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-phenoxymethyl
18525895
N-metil-1-[2-(fenoximetil)fenil]metanamina
CNCC1=CC=CC=C1COC2=CC=CC=C2
892502-17-9
C15H17NO
227.307
MFCD09025894
WFUPXVCKIKJBIM-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-2-phenoxymethyl benzylamine, methyl 2-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-phenoxymethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-phenoxymethyl
18525895
N-metil-1-[2-(fenoximetil)fenil]metanamina
CNCC1=CC=CC=C1COC2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.31
Porcentaje de pureza 97%