Learn More
N-Metil[2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-methyl[2-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | N-metil-1-[2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanamina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.24 |
Porcentaje de pureza | 95% |