Learn More
N-Metil-2,2,2-trifluoroacetamida, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077206
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
815-06-5
C3H4F3NO
127.07
IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
69948
2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida
CNC(=O)C(F)(F)F
This item is not returnable. View return policy
815-06-5
C3H4F3NO
127.07
IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
69948
2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida
CNC(=O)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Punto de ebullición 156.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CONHCH3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.07
Porcentaje de pureza ≥97.5% (GC)
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.