Learn More
N-Methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamine, 90%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC64846DA
Detalles adicionales : CAS : 912569-73-4 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022034
  • 127.40€ / 1 g
Fecha estimada de envío
13-10-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
912569-73-4
285.27
AJQKRVBDVZVOBK-UHFFFAOYSA-N
24229724
CNCC1=C(N(N=C1C(F)(F)F)C)OC2=CC=CC=C2
C13H14F3N3O
MFCD09817546
methyl 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine,97+%, n-methyl-1-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
N-methyl-1-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]methanamine
Especificaciones
N-methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamine
1g
89.5
90%
MFCD09817546
AJQKRVBDVZVOBK-UHFFFAOYSA-N
N-methyl-1-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]methanamine
24229724
90%
Amber Glass Bottle
912569-73-4
100.0
C13H14F3N3O
methyl 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine,97+%, n-methyl-1-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
CNCC1=C(N(N=C1C(F)(F)F)C)OC2=CC=CC=C2
285.27
285.27
Videos
SDS Documentos