Learn More
N-Isopropilmetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442659
56.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4747-21-1
C4H11N
73.139
MFCD00042859
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine
78485
N-metilpropanol-2-amina
CC(C)NC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4747-21-1
C4H11N
73.139
MFCD00042859
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine
78485
N-metilpropanol-2-amina
CC(C)NC
N-Isopropylmethylamine is used in the generation of in situ micelles having distinct sizes, by sequential self-assembly of a series of stimuli-responsive amphiphilic block copolymers, prepared by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. It is suitable for use in the synthesis of novel 5-ethoxy-N,N-dialkyl-[α,α,β,β-H4]-tryptamines and their [α,α,β,β,β-D4]-counterparts following the Speeter and Anthony procedure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-isopropilmetilamina se utiliza en la generación de micelos «in situ» de distintos tamaños, mediante el autoensamblaje secuencial de una serie de copolímeros de bloques anfílicos sensibles a los estímulos, preparados en una polimerización por adición, fragmentación y transferencia reversible de cadena (RAFT). Es adecuada para su uso en la síntesis de nuevas 5-etoxi-N,N-dialquil-[α,α,β,β-H4]-triptaminas y sus [α,α,β,β,β-D4]-homólogos en el procedimiento de Speeter-Anthony.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, DMSO y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire. Almacenar en gas inerte seco. No almacenar con ácidos. Incompatible con ácidos, con el aire y con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Isopropylmethylamine
Color Incolora
Densidad 0.702 g/mL
Punto de ebullición 50°C to 53°C
Temperatura de inflamación -32°C (-26°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHNHCH3
Índice de refracción 1.348
Cantidad 5 g
Número UN UN2734
Beilstein 1730877
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,DMSO,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido