Learn More
N-Isopropyl-1-piperazineacetamide, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 205610050
Detalles adicionales : CAS : 39890-42-1 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626432
  • 43.90€ / 5 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
39890-42-1
185.271
FFOHTSTWXWJGQR-UHFFFAOYSA-N
100826
CC(C)NC(=O)CN1CCNCC1
C9H19N3O
MFCD00005969
n-isopropyl-1-piperazineacetamide, n-isopropyl-2-piperazin-1-yl acetamide, n-isopropyl-2-piperazin-1-ylacetamide, 2-piperazin-1-yl-n-propan-2-yl acetamide, 1-piperazineacetamide, n-1-methylethyl, n-methylethyl-2-piperazinylacetamide, n-isopropyl-2-piperazinoacetamide, 2-piperazinyl-n-isopropylacetamide, n-isopropyl-1-piperazine acetamide, piperazinoacetic acid isopropylamide
2-piperazin-1-yl-N-propan-2-ylacetamide
Especificación
N-Isopropyl-1-piperazineacetamide
Glass bottle
82.0°C to 88.0°C
95%
94.0
95%
MFCD00005969
FFOHTSTWXWJGQR-UHFFFAOYSA-N
2-piperazin-1-yl-N-propan-2-ylacetamide
100826
Crystals and Chunks
Authentic
Yellow
5g
39890-42-1
100.0
C9H19N3O
n-isopropyl-1-piperazineacetamide, n-isopropyl-2-piperazin-1-yl acetamide, n-isopropyl-2-piperazin-1-ylacetamide, 2-piperazin-1-yl-n-propan-2-yl acetamide, 1-piperazineacetamide, n-1-methylethyl, n-methylethyl-2-piperazinylacetamide, n-isopropyl-2-piperazinoacetamide, 2-piperazinyl-n-isopropylacetamide, n-isopropyl-1-piperazine acetamide, piperazinoacetic acid isopropylamide
CC(C)NC(=O)CN1CCNCC1
185.271
185.27
95%
Videos
SDS Documentación