Learn More
N-Isobutiril-5'-O-terc-butildimetilsilil-2'-desoxiguanosina , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400076
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15400076
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52726.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85326-10-9 | C20H33N5O5Si | 451.599 g/mol
N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-isobutiril-5′-o-terc-butildimetilsilil-2′-desoxiguanosina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85326-10-9
Fórmula molecular C20H33N5O5Si
Peso molecular (g/mol) 451.599
Número MDL MFCD04972287
Clave InChI WZQWRHWLQPEBFF-BFHYXJOUSA-N
Sinónimo n2-isobutyryl-5'-o-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine, n-9-2r,4s,5r-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide
PubChem CID 12016034
Nombre IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-4-hidroxioxolan-2-il]-6-oxo-3H-purin-2-il]-2-metilpropanamida
SMILES CC(C)C(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C3CC(C(O3)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.6
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.