Learn More
N-Isobutiril-5'-O-terc-butildimetilsilil-2'-desoxiguanosina , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-isobutiril-5′-o-terc-butildimetilsilil-2′-desoxiguanosina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La N-isobutiril-5′-o-terc-butildimetilsilil-2′-desoxiguanosina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.6 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering