Learn More
Alfa Aesar™ N-Isobutyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60129.03
Detalles adicionales : CAS : 89840-80-2 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496598
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
89840-80-2
258.292
n-isobutyl-4-nitrobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-2-methylpropyl-4-nitro, n-2-methylpropyl-4-nitrobenzenesulfonamide, acmc-20lr23, n-isobutyl-4-nitro-benzenesulfonamide, n-isobutyl-n-4-nitrophenylsulfonyl amine, 2-methylpropyl 4-nitrophenyl sulfonyl amine, n-2-methylpropyl-4-nitrobenzene-1-sulfonamide
N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide
C10H14N2O4S
QIEVLZQUEZLVSY-UHFFFAOYSA-N
3113406
CC(C)CNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
1g
89840-80-2
n-isobutyl-4-nitrobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-2-methylpropyl-4-nitro, n-2-methylpropyl-4-nitrobenzenesulfonamide, acmc-20lr23, n-isobutyl-4-nitro-benzenesulfonamide, n-isobutyl-n-4-nitrophenylsulfonyl amine, 2-methylpropyl 4-nitrophenyl sulfonyl amine, n-2-methylpropyl-4-nitrobenzene-1-sulfonamide
CC(C)CNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
258.292
258.29
97%
N-Isobutyl-2-nitrobenzenesulfonamide
C10H14N2O4S
QIEVLZQUEZLVSY-UHFFFAOYSA-N
N-(2-methylpropyl)-4-nitrobenzenesulfonamide
3113406
Solid
Videos
SDS Documentos