Learn More
Sal sódica de N-hidroxisulfosuccinimida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228730
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
106627-54-7
C4H4NNaO6S
217.13
RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
3520574
sodio; 1-hidroxi-2,5-dioxopirrolidina-3-sulfonato
C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
106627-54-7
C4H4NNaO6S
217.13
RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
3520574
sodio; 1-hidroxi-2,5-dioxopirrolidina-3-sulfonato
C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Reactivo de acoplamiento
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 250.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 21.46 to 23.02% C, 6.19 to 6.71% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.