Learn More
N-Hidroxisuccinimida, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080677
23.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6066-82-6
C4H5NO3
115.088
MFCD00005516
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
80170
1-hidroxipirrolidina-2,5-diona
C1CC(=O)N(C1=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6066-82-6
C4H5NO3
115.088
MFCD00005516
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
80170
1-hidroxipirrolidina-2,5-diona
C1CC(=O)N(C1=O)O
N-Hydroxysuccinimide is used for improved amidations in the carbodiimide method. It is also used to activate a carboxyl group and reacts with amine to form amide. It is involved in the preparation of N-hydroxymaleimide-styrene copolymer. Further, it finds use in analytical chemistry. As an additive, it is used in the carbodiimide method for improved amidations and peptide couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-hidroxisuccinimida se utiliza para mejorar las amidaciones en el método carbodiimida. También se usa para activar un grupo carboxilo y reacciona con la amina para formar la amida. Participa en la preparación de copolímero de N-hidroximaleimida-estireno y se usa en química analítica. Además, se utiliza como aditivo en el método carbodiimida para mejorar las amidaciones y los acoplamientos peptídicos.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilformamida, alcoholes y acetato de etilo. Insoluble en éter frío.
Notas
Higroscópica. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Hydroxysuccinimide
Punto de fusión 94°C to 99°C
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 25 g
Beilstein 113913
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl formamide,alcohols and ethyl acetate. Insoluble in cold ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.09
Porcentaje de pureza ≥98%