Learn More
N-(Hydroxymethyl)phthalimide 97%, ACROS Organics™
20.50€ - 60.60€
CAS 118-29-6
Fórmula molecular C9H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00005899
InChI Key MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
PubChem CID 8354
ChEBI CHEBI:38816
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10606702 SDS Ver documentos Acros Organics
121490250
25g Glass bottle 20.50€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
10245400 SDS Ver documentos Acros Organics
121491000
100g Glass bottle 60.60€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
118-29-6
177.16
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
8354
2-(hydroxymethyl)isoindole-1,3-dione
C9H7NO3
MFCD00005899
n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
CHEBI:38816
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Especificaciones
25g
Authentic
Glass bottle
White
97%
96.0
97%
MFCD00005899
01,484; 08,253
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
2-(hydroxymethyl)isoindole-1,3-dione
8354
177.16
≥96.0%
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
2% max.
0.1% max.
140°C to 145°C
118-29-6
100.0
C9H7NO3
21, 475
n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
177.16
CHEBI:38816
Fine Crystalline Powder