Learn More
N-(Hydroxymethyl)phthalimide 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 121490250
Detalles adicionales : CAS : 118-29-6 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10606702
  • en la oferta / 25 g
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Especificaciones
118-29-6
177.16
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
8354
2-(hydroxymethyl)isoindole-1,3-dione
C9H7NO3
MFCD00005899
n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
CHEBI:38816
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Especificaciones
25g
Authentic
Glass bottle
White
97%
96.0
97%
MFCD00005899
01,484; 08,253
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
2-(hydroxymethyl)isoindole-1,3-dione
8354
177.16
≥96.0%
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
2% max.
0.1% max.
140°C to 145°C
118-29-6
100.0
C9H7NO3
21, 475
n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
177.16
CHEBI:38816
Fine Crystalline Powder
Videos
SDS Documentos