Learn More
N'-Hidroxi-4-metoxibencenocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3111060
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
5373-87-5
C8H10N2O2
166.18
MFCD00816993
WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, p-methoxybenzamidoxime, n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine, n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy, p-methoxybenzamideoxime
5360053
N'-hidroxi-4-metoxibencenocarboximidamida
COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
5373-87-5
C8H10N2O2
166.18
MFCD00816993
WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, p-methoxybenzamidoxime, n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine, n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy, p-methoxybenzamideoxime
5360053
N'-hidroxi-4-metoxibencenocarboximidamida
COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Nombre del producto químico o material N'-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%