Learn More
N'-Hidroxi-4-[(2-metil-1,3-tiazol-4-il)metoxi]bencenocarboximidamida, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2706277
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
306935-19-3
C12H13N3O2S
263.315
MFCD00830779
QHRPKGPTUYZTBY-UHFFFAOYSA-N
n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzenecarboximidamide, 4-2-methylthiazol-4-ylmethoxy benzamidoxime, n'-hydroxy-4-2-methylthiazol-4-yl methoxy benzimidamide, hydroxyimino 4-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methoxy phenyl methylamine, z-n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide
9582192
N'-hidroxi-4-[(2-metil-1,3-tiazol-4-il)metoxi]bencenocarboximidamida
CC1=NC(=CS1)COC2=CC=C(C=C2)C(=NO)N
306935-19-3
C12H13N3O2S
263.315
MFCD00830779
QHRPKGPTUYZTBY-UHFFFAOYSA-N
n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzenecarboximidamide, 4-2-methylthiazol-4-ylmethoxy benzamidoxime, n'-hydroxy-4-2-methylthiazol-4-yl methoxy benzimidamide, hydroxyimino 4-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methoxy phenyl methylamine, z-n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide
9582192
N'-hidroxi-4-[(2-metil-1,3-tiazol-4-il)metoxi]bencenocarboximidamida
CC1=NC(=CS1)COC2=CC=C(C=C2)C(=NO)N
Nombre del producto químico o material N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.32
Porcentaje de pureza 95%