Learn More
n-Heptane, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T.Baker™
High purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures
Marca:  JT Baker 9338-03
Detalles adicionales : CAS : 142-82-5 Peso : 4.83000kg Transport : UN number : 1206 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 4L
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15558584
  • 259.49€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    For use in Gas Chromatography (GC), Organic Residue Analysis
Especificaciones
142-82-5
100.205
8900
C7H16
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:43098
Especificaciones
n-Heptane
ULTRA RESI-ANALYZED™
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
heptane
8900
100.2
1L = 0.68kg
4L
142-82-5
C7H16
CCCCCCC
100.205
CHEBI:43098
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
−4.00°C
Videos