Learn More
N-Fmoc-N-metil-L-valina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
N-Fmoc-N-methyl-L-valine is used as enzyme substrates and reagents, culture media additives, dyes, stains and indicators. It is also involved in the preparation of N-methylated peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N-Fmoc-N-metil-L-valina se utiliza como sustratos enzimáticos y reactivos, aditivos de medios de cultivo, colorantes, tinciones e indicadores. También participa en la preparación de péptidos N-metilados.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y formamida de dimetilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, bases y metales alcalinos. Almacenar en lugar fresco.
N-Fmoc-N-metil-L-valina se utiliza como sustratos enzimáticos y reactivos, aditivos de medios de cultivo, colorantes, tinciones e indicadores. También participa en la preparación de péptidos N-metilados.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y formamida de dimetilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, bases y metales alcalinos. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-N-methyl-L-valine |
Punto de fusión | 187°C to 190°C |
Color | Blanco |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water and dimethyl formamide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.41 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 1 g |
Forma física | Polvo |