Learn More
N-Fmoc-N-metil-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15490089
672.70 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
84000-07-7
C19H19NO4
325.36
MFCD00153384
JOFHWKQIQLPZTC-UHFFFAOYNA-N
fmoc-n-me-ala-oh, fmoc-n-methyl-l-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, fmoc-nalpha-methyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-alanine, fmoc-l-meala-oh, ambotzfaa1395
688634
Ácido (2S)-2-[9H-fluor-9-ilmetoxicarbonil(metil)amino]propanoico
CC(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
84000-07-7
C19H19NO4
325.36
MFCD00153384
JOFHWKQIQLPZTC-UHFFFAOYNA-N
fmoc-n-me-ala-oh, fmoc-n-methyl-l-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, fmoc-nalpha-methyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-alanine, fmoc-l-meala-oh, ambotzfaa1395
688634
Ácido (2S)-2-[9H-fluor-9-ilmetoxicarbonil(metil)amino]propanoico
CC(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Also used in N-methyl amino acids for peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en los ámbitos agroquímicos y farmacéuticos, y como colorante. También se utiliza en los aminoácidos N-metilo para la síntesis de péptidos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-N-methyl-L-alanine
Punto de fusión 140°C
Beilstein 4329998
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.36
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 100 g
Forma física Sólido