Learn More
Alfa Aesar™ N-Fmoc-L-methionine sulfone, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63033.06
Detalles adicionales : CAS : 163437-14-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449478
  • 227.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
163437-14-7
403.449
KJLKPACOHZKRFM-SFHVURJKSA-N
7016362
CS(=O)(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
C20H21NO6S
MFCD00153361
fmoc-met o2-oh, fmoc-l-methionine sulfone, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methanesulfonylbutanoic acid, ambotzfaa1406, fmoc-met o 2-oh, pubchem22746, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-methioninesulfon, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-4-methylsulfonyl butanoic acid
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylsulfonylbutanoic acid
Especificación
N-Fmoc-L-methionine sulfone
C20H21NO6S
fmoc-met o2-oh, fmoc-l-methionine sulfone, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methanesulfonylbutanoic acid, ambotzfaa1406, fmoc-met o 2-oh, pubchem22746, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-methioninesulfon, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-4-methylsulfonyl butanoic acid
CS(=O)(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
403.449
403.45
98%
5g
163437-14-7
MFCD00153361
KJLKPACOHZKRFM-SFHVURJKSA-N
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylsulfonylbutanoic acid
7016362
Powder
White