Learn More
N-Fmoc-L-isoleucina, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-Fmoc-L-isoleucina es un aminoácido no natural utilizado para la peptidomimética. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol (turbidez muy leve).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
La N-Fmoc-L-isoleucina es un aminoácido no natural utilizado para la peptidomimética. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol (turbidez muy leve).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-L-isoleucine |
Punto de fusión | 146°C to 148°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 4716717 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol (very faint turbidity). |
Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-metilpentanoico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.42 |
Porcentaje de pureza | 98% |