Learn More
Alfa Aesar™ N-Fmoc-D-tyrosine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H66740.03
Detalles adicionales : CAS : 112883-29-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492809
  • 28.20€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
112883-29-1
403.434
SWZCTMTWRHEBIN-JOCHJYFZSA-N
6957988
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)O)C(=O)O
C24H21NO5
MFCD00171384
fmoc-d-tyrosine, fmoc-d-tyr-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, n-fmoc-d-tyr oh, fmoc-d-phe 4-oh-oh, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid
(2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Especificaciones
N-Fmoc-D-tyrosine
C24H21NO5
fmoc-d-tyrosine, fmoc-d-tyr-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, n-fmoc-d-tyr oh, fmoc-d-phe 4-oh-oh, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)O)C(=O)O
403.434
403.43
97%
175°C to 180°C
112883-29-1
MFCD00171384
SWZCTMTWRHEBIN-JOCHJYFZSA-N
(2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
6957988
Solid
White
1g
Videos
SDS Documentos