missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trifluorometanosulfonato de N-fluoropiridinio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate is used as a reagent for electrophilic fluorination and for a review of electrophilic N-F fluorinating agents. It is also used as a reactant for Pd-catalyzed arylation reactions and as a fluorination agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de N-fluoropiridinio se utiliza como reactivo para la fluoración electrofílica y para la revisión de los agentes fluorados N-F electrofílicos. También se usa como reactivo para reacciones de arilación catalizada con Pd y como agente de fluorinación.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco.
El trifluorometanosulfonato de N-fluoropiridinio se utiliza como reactivo para la fluoración electrofílica y para la revisión de los agentes fluorados N-F electrofílicos. También se usa como reactivo para reacciones de arilación catalizada con Pd y como agente de fluorinación.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate |
Punto de fusión | 180°C to 185°C |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 4222821 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.17 |
Porcentaje de pureza | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'