Learn More
N-Fluorobencenosulfonimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Fluorobenzenesulfonimide fluorinates aromatics, enolates, azaenolates and carbanions in high yield. It is used for diastereoselective fluorination of Li enolates of chiral carboximides, for directed fluorination of ortho-lithiated aromatics and for a review of electrophilic N-F fluorinating agents. Asymmteric fluorinations is effected in the presence of a Pd-BINAP catalyst system at room temperature in an ionic liquid. It is a reagent employed in a palladium-catalyzed enantioselective fluorination of t-butoxycarbonyl lactones and lactams. It is also used in the electrophilic difluorination of dihalopyridines with butyl lithium and in the direct conversion of alcohols to dibenzenesulfonamides with triphenylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Fluorobenzenesulfonimida de fluorados aromáticos, enolatos, azaenolatos y carbaniones en alto rendimiento. Se utiliza para la fluoración diastereoselectiva de los enolatos de litio de carboximidos quirales, para la fluoración dirigida de los aromáticos orto-litiados y para una revisión de los agentes fluorados N-F electrófilos. La fluoración asimtérica se efectúa en presencia de un sistema catalizador Pd-BINAP a temperatura ambiente en un líquido iónico. Es un reactivo empleado en una fluoración enantioselectiva catalizada por paladio de lactonas y lactamas t-butoxicarbonilo. También se utiliza en la difluoración electrofílica de dihalopiridinas con butilo litio y en la conversión directa de alcoholes en dibenzensulfonamidas con trifenilfosfina.
Solubilidad
Muy soluble en acetonitrilo, diclorometano o THF y menos soluble en tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Fluorobenzenesulfonimide |
Punto de fusión | 114°C to 118°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 5348902 |
Información de solubilidad | Very soluble in acetonitrile,dichloromethane or THF and less soluble in toluene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.34 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only