Learn More
Alfa Aesar™ N-Etil-N-metil-2-(1-piperazinil)nicotinamida
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-methyl-2-(1-piperazinyl)nicotinamide |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.33 |