Learn More
Alfa Aesar™ N-Ethyl-3-methyl-N-(3-methylphenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59043.03
Detalles adicionales : CAS : 958996-84-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495218
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
958996-84-4
253.345
PVKJASZGPBQRHL-UHFFFAOYSA-N
533244
CCN(C1=CC=CC(=C1)C)C(=O)C2=CC(=CC=C2)C
C17H19NO
MFCD22683039
n-ethyl-3-methyl-n-3-methylphenyl benzamide, benzamide, n-ethyl-n-3-methylphenyl-3-methyl
N-ethyl-3-methyl-N-(3-methylphenyl)benzamide
Especificaciones
N-Ethyl-3-methyl-N-(3-methylphenyl)benzamide
1g
C17H19NO
n-ethyl-3-methyl-n-3-methylphenyl benzamide, benzamide, n-ethyl-n-3-methylphenyl-3-methyl
CCN(C1=CC=CC(=C1)C)C(=O)C2=CC(=CC=C2)C
253.345
253.34
97%
Yellow
958996-84-4
MFCD22683039
PVKJASZGPBQRHL-UHFFFAOYSA-N
N-ethyl-3-methyl-N-(3-methylphenyl)benzamide
533244
Liquid
Videos
SDS Documentos