Learn More
Alfa Aesar™ N-Ethyl-2-fluoro-N-(3-methylphenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59204.03
Detalles adicionales : CAS : 881596-57-2 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495438
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
881596-57-2
257.308
GHVWFBDKKHYOBV-UHFFFAOYSA-N
532809
CCN(C1=CC=CC(=C1)C)C(=O)C2=CC=CC=C2F
C16H16FNO
MFCD07184764
n-ethyl-2-fluoro-n-3-methylphenyl benzamide, benzamide, n-ethyl-n-3-methylphenyl-2-fluoro, n-ethyl 2-fluorophenyl-n-3-methylphenyl carboxamide
N-ethyl-2-fluoro-N-(3-methylphenyl)benzamide
Especificaciones
N-Ethyl-2-fluoro-N-(3-methylphenyl)benzamide
1g
C16H16FNO
n-ethyl-2-fluoro-n-3-methylphenyl benzamide, benzamide, n-ethyl-n-3-methylphenyl-2-fluoro, n-ethyl 2-fluorophenyl-n-3-methylphenyl carboxamide
CCN(C1=CC=CC(=C1)C)C(=O)C2=CC=CC=C2F
257.308
257.31
97%
Orange
881596-57-2
MFCD07184764
GHVWFBDKKHYOBV-UHFFFAOYSA-N
N-ethyl-2-fluoro-N-(3-methylphenyl)benzamide
532809
Liquid
Videos
SDS Documentos