Learn More
Alfa Aesar™ N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
For protein solubilization
Marca:  Alfa Aesar™ J66265.14
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490537
  • 233.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
14933-08-5
335.547
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
84703
3-[dodecyl(dimethyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
C17H37NO3S
MFCD00036909
lauryl sultaine, lauryl sulfobetaine, n-dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-dodecyldimethylammonio propane-1-sulfonate, zwittergent 3-12, 3-dodecyldimethylammonio propanesulfonate, sulfobetaine 12, unii-r6p3kw3e8u, 3-lauryldimethylammonio propanesulfonate, dodecyldimethyl 3-sulphonatopropyl ammonium
CHEBI:75303
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Hygroscopic
25g
C17H37NO3S
4145308
Soluble at 1M in water.
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
335.547
CHEBI:75303
Powder
110°C (230°F)
White
14933-08-5
MFCD00036909
lauryl sultaine, lauryl sulfobetaine, n-dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-dodecyldimethylammonio propane-1-sulfonate, zwittergent 3-12, 3-dodecyldimethylammonio propanesulfonate, sulfobetaine 12, unii-r6p3kw3e8u, 3-lauryldimethylammonio propanesulfonate, dodecyldimethyl 3-sulphonatopropyl ammonium
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
3-[dodecyl(dimethyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate
84703
335.55
Videos
SDS Documentos