Learn More
n-Decane, MP Biomedicals™
n-Decane >99%, Clear, Colorless Liquid
Marca:  MP Biomedicals 0219512390
Detalles adicionales : CAS : 124-18-5 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2247 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440992
  • 118.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
17-06-2021
Descripción
Descripción
  • El decano se ha utilizado como disolvente en la preparación de suspensiones emulsionadas en fase de alto alcano (HAPES).
  • También puede utilizarse como disolvente para suspender los nanocristales de CdSe/ZnS durante la medición de la absorbancia.
  • Estándar interno en el análisis por CG de los ácidos oxálico, malónico y succínico en materiales biológicos.
  • El decano (n-decano), un hidrocarburo alifático, es un combustible de referencia. Se ha estudiado su oxidación en un rango de temperaturas.
  • Su estructura cristalina ha sido investigada a 150 K.
  • El craqueo del decano puede realizarse mediante el sistema de atomización electrohidrodinámica (EHDA).
Especificaciones
124-18-5
142.29
n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
CHEBI:41808
CCCCCCCCCC
C10H22
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
15600
decano
Especificaciones
n-Decane
n20/D 1.411(Lit.)
Incolora
500mL
C10H22
n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
CCCCCCCCCC
142.29
CHEBI:41808
Líquido
0.734g/cm3 at 15°C(Lit.)
174°C (Literature)
−30°C (Literature)
124-18-5,124-18-5
UN1760
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
decano
15600
142.29
0.996
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • n-decane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: decane