missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Cyclopentyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 331256-07-6
Fórmula molecular C11H14N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 270.30
Número MDL MFCD00450583
InChI Key SMAJHWAPCLMOPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-cyclopentyl-2-nitrobenzenesulfonamide, smajhwapclmope-uhfffaoysa-n, n-cyclopentyl-2-nitro-benzenesulfonamide, cyclopentyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, n-cyclopentyl-2-nitrobenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 2058492
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15407048 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60558.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
 
15497038 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60558.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

331256-07-6
270.30
SMAJHWAPCLMOPE-UHFFFAOYSA-N
2058492
C11H14N2O4S
MFCD00450583
n-cyclopentyl-2-nitrobenzenesulfonamide, smajhwapclmope-uhfffaoysa-n, n-cyclopentyl-2-nitro-benzenesulfonamide, cyclopentyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, n-cyclopentyl-2-nitrobenzene-1-sulfonamide

Especificaciones

250mg
331256-07-6
MFCD00450583
SMAJHWAPCLMOPE-UHFFFAOYSA-N
2058492
Solid
N-Cyclopentyl-2-nitrobenzenesulfonamide
C11H14N2O4S
n-cyclopentyl-2-nitrobenzenesulfonamide, smajhwapclmope-uhfffaoysa-n, n-cyclopentyl-2-nitro-benzenesulfonamide, cyclopentyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, n-cyclopentyl-2-nitrobenzene-1-sulfonamide
270.30
270.3
97%