Learn More
Alfa Aesar™ N-Cyclopentyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60558.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497038
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
331256-07-6
270.30
SMAJHWAPCLMOPE-UHFFFAOYSA-N
2058492
C11H14N2O4S
MFCD00450583
n-cyclopentyl-2-nitrobenzenesulfonamide, smajhwapclmope-uhfffaoysa-n, n-cyclopentyl-2-nitro-benzenesulfonamide, cyclopentyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, n-cyclopentyl-2-nitrobenzene-1-sulfonamide
Especificaciones
N-Cyclopentyl-2-nitrobenzenesulfonamide
331256-07-6
MFCD00450583
SMAJHWAPCLMOPE-UHFFFAOYSA-N
2058492
Solid
1g
C11H14N2O4S
n-cyclopentyl-2-nitrobenzenesulfonamide, smajhwapclmope-uhfffaoysa-n, n-cyclopentyl-2-nitro-benzenesulfonamide, cyclopentyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, n-cyclopentyl-2-nitrobenzene-1-sulfonamide
270.30
270.3
97%
Videos
SDS Documentos