Learn More
Alfa Aesar™ N-Cyclohexyl-2,5-difluorobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61029.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457518
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD11842148
Especificación
N-Cyclohexyl-2,5-difluorobenzamide
MFCD11842148
Solid
1g
239.27
97%